Learn More
(R)-(+)-1-(4-Chlorphenyl)ethylamin, ChiPros™, 97 %, ee 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11309665 1 g 1 Gramm
11319665 5 g 5 Gramm
11329665 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309665 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19119.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 27298-99-3 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
(R)-(+)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used as a chiral reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-(+)-1-(4-Chlorphenyl)ethylamin dient als wichtiger Rohstoff und als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen. Wird als chirales Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27298-99-3
Summenformel C8H10ClN
Molekulargewicht (g/mol) 155.625
MDL-Nummer MFCD00671639
InChI-Schlüssel PINPOEWMCLFRRB-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chlorophenyl ethanamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethanamine, r-+-1-4-chlorophenyl ethylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethan-1-amine, benzenemethanamine, 4-chloro-alpha-methyl-, alphar, pubchem15222, r-4-chloro-, a-methylbenzylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chloro-phenyl ethylamine
PubChem CID 1715226
IUPAC-Name (1R)-1-(4-chlorphenyl)Ethanamin
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Dichte 1.11
Menge 1 g
Brechungsindex 1.5418
Hinweise zum Prozentgehalt ee 98 %
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2412317
Siedepunkt 232°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,insoluble in water.
Formelmasse 155.63
Reinheit (%) 97%