Learn More
(R)-(+)-1-(4-Bromphenyl)ethylamin Hydrochlorid, 97 %, ≥99 % e.e., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10242382 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10242382 1 g Glasflasche 1 Gramm
10713223 5 g Glasflasche 5 Gramm
10249523 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10242382 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 367170010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 64265-77-6
Summenformel C8H11BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 236.54
MDL-Nummer MFCD02259386
InChI-Schlüssel BQCAANUXMMQVAY-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-1-4-bromophenyl ethanamine hydrochloride, r-+-1-4-bromophenyl ethylamine hydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethanamine hydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethylamine, chloride, r-1-4-bromophenyl ethanamine hcl, r-1-4-bromophenyl ethylamine hcl, r-1-4-bromophenyl ethanaminehydrochloride, r-1-4-bromophenyl ethylaminehydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethan-1-amine hydrochloride, 1r-1-4-bromophenyl ethanamine hydrochloride 1:1
PubChem CID 2734642
IUPAC-Name 1-(4-bromophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
SMILES Cl.CC(N)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine hydrochloride
Namenshinweis ≥99%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 238°C to 245°C
Farbe Weiß bis gelb
Enantiomerenüberschuss 99.0% min. (HPLC)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with alcohols
Formelmasse 236.54
Reinheit (%) 97%,99+% ee
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.