Learn More
(R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamin, ChiPros 99+%, ee 98%
Código de producto. 11343007
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
11343007 25 g 25 Gramm
11323007 1 g 1 Gramm
11333007 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11343007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16323.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 88196-70-7 | C9H13NO | 151,209 g/mol
(R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamin wird in Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika verwendet. Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
(R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamin wird in Nahrungsergänzungsmitteln und medizinischen Kosmetikprodukten verwendet. Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (10 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Kühl lagern. Es ist luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 88196-70-7
Summenformel C9H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 151.209
MDL-Nummer MFCD00671655
InChI-Schlüssel CJWGCBRQAHCVHW-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-1-3-methoxyphenyl ethanamine, r-1-3-methoxyphenyl ethylamine, 1-r-3-methoxyphenol ethylamine, 1r-1-3-methoxyphenyl ethanamine, 1r-1-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, r-+-1-3-methoxyphenyl ethylamine, phenol,3-1r-1-aminoethyl, 1r-1-3-methoxyphenyl ethylamine, r-3-methoxy-alpha-methylbenzylamine, r-1 3-methoxyphenyl ethylamine
PubChem CID 7020759
IUPAC-Name (1R)-1-(3-methoxyphenyl)ethanamin
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)OC)N
Especificaciones
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Schmelzpunkt 5°C
Dichte 1.023
Siedepunkt 66°C (0.38 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 98 %
Brechungsindex 1.5335
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 6683688
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10g/L at 20°C).
Optische Drehung +27° (Neat)
Formelmasse 151.21
Reinheit (%) ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Nur für Forschungszwecke
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.