Learn More
(R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamin, ChiPros 99+%, ee 98%
Product Code. 11323007
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11323007 1 g 1 Gramm
11333007 5 g 5 Gramm
11343007 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11323007 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L16323.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 88196-70-7 | C9H13NO | 151,209 g/mol
(R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamin wird in Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika verwendet. Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
(R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamin wird in Nahrungsergänzungsmitteln und medizinischen Kosmetikprodukten verwendet. Es ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (10 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Kühl lagern. Es ist luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88196-70-7
Summenformel C9H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 151.209
MDL-Nummer MFCD00671655
InChI-Schlüssel CJWGCBRQAHCVHW-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-1-3-methoxyphenyl ethanamine, r-1-3-methoxyphenyl ethylamine, 1-r-3-methoxyphenol ethylamine, 1r-1-3-methoxyphenyl ethanamine, 1r-1-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, r-+-1-3-methoxyphenyl ethylamine, phenol,3-1r-1-aminoethyl, 1r-1-3-methoxyphenyl ethylamine, r-3-methoxy-alpha-methylbenzylamine, r-1 3-methoxyphenyl ethylamine
PubChem CID 7020759
IUPAC-Name (1R)-1-(3-methoxyphenyl)ethanamin
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)OC)N
Specifications
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Schmelzpunkt 5°C
Siedepunkt 66°C (0.38 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee 98 %
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 6683688
Optische Drehung +27° (Neat)
Formelmasse 151.21
Reinheit (%) ≥99%
Show More Show Less
RUO– Nur für Forschungszwecke