Learn More
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamin, ChiPros™, 99 %, ee98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327329
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11327329
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27461.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 17061-53-9 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine play a very extensive role of making chirally optically active drugs and compounds. Also as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(R)-1-(3-Chlorphenyl)ethylamin spielt eine enorme Rolle bei der Herstellung chiraler optisch aktiver Medikamente und Verbindungen. Auch als Zwischenprodukte.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17061-53-9
Summenformel C8H10ClN
Molekulargewicht (g/mol) 155.625
MDL-Nummer MFCD06761822
InChI-Schlüssel DQEYVZASLGNODG-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-3-chlorophenyl ethanamine, 1r-1-3-chlorophenyl ethanamine, r-1-3-chlorophenyl ethylamine, r-3-chloro-, a-methylbenzylamine, 1r-1-3-chlorophenyl ethan-1-amine, r-3-chloro-methylbenzylamine, r-+-1-3-chlorophenyl ethylamine, r-1-3-chlorophenyl ethylamine, chipros, r-alpha-methyl-3-chlorobenzenemethaneamine, benzenemethanamine,3-chloro-a-methyl-, ar
PubChem CID 2507697
IUPAC-Name (1R)-1-(3-chlorphenyl)Ethanamin
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine
Siedepunkt 112°C (13 mmHg)
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥98 %
UN-Nummer UN2735
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 155.63
Reinheit (%) 99%