Learn More
(R)-(+)-1-(2-Bromphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is the most important dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist das wichtigste Farbstoff-Zwischenprodukt.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Ist das wichtigste Farbstoff-Zwischenprodukt.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(+)-1-(2-Bromophenyl)ethanol |
Schmelzpunkt | 54°C to 56°C |
Menge | 250 mg |
Optische Drehung | +54° (c=1 in Chloroform) |
Formelmasse | 201.06 |
Reinheit (%) | 98% |