Learn More
(R)-(+)-1-(2-Bromphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15452418
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
76116-20-6
C8H9BrO
201.063
MFCD00216591
DZLZSFZSPIUINR-ZCFIWIBFSA-N
r-1-2-bromophenyl ethanol, 1r-1-2-bromophenyl ethanol, 1r-1-2-bromophenyl ethan-1-ol, pubchem5686, r-+-1-2-bromophenyl ethanol, r-+-2-bromo-, a-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol,2-bromo-a-methyl-, ar, r-+-2-bromo-alpha-methylbenzyl alcohol, r-+-2-bromo-alpha-methylbenzyl alcoh
2734868
(1R)-1-(2-Bromphenyl)ethanol
CC(C1=CC=CC=C1Br)O
76116-20-6
C8H9BrO
201.063
MFCD00216591
DZLZSFZSPIUINR-ZCFIWIBFSA-N
r-1-2-bromophenyl ethanol, 1r-1-2-bromophenyl ethanol, 1r-1-2-bromophenyl ethan-1-ol, pubchem5686, r-+-1-2-bromophenyl ethanol, r-+-2-bromo-, a-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol,2-bromo-a-methyl-, ar, r-+-2-bromo-alpha-methylbenzyl alcohol, r-+-2-bromo-alpha-methylbenzyl alcoh
2734868
(1R)-1-(2-Bromphenyl)ethanol
CC(C1=CC=CC=C1Br)O
It is the most important dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist das wichtigste Farbstoff-Zwischenprodukt.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-(2-Bromophenyl)ethanol
Schmelzpunkt 54°C to 56°C
Menge 250 mg
Optische Drehung +54° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 201.06
Reinheit (%) 98%