Learn More
(R)-(+)-1-(2-Bromphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432418
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15432418 1 g 1 Gramm
15452418 250 mg 250 Milligramm
15442418 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432418 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56003.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 76116-20-6 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
It is the most important dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist das wichtigste Farbstoff-Zwischenprodukt.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76116-20-6
Summenformel C8H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 201.063
MDL-Nummer MFCD00216591
InChI-Schlüssel DZLZSFZSPIUINR-ZCFIWIBFSA-N
Synonym r-1-2-bromophenyl ethanol, 1r-1-2-bromophenyl ethanol, 1r-1-2-bromophenyl ethan-1-ol, pubchem5686, r-+-1-2-bromophenyl ethanol, r-+-2-bromo-, a-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol,2-bromo-a-methyl-, ar, r-+-2-bromo-alpha-methylbenzyl alcohol, r-+-2-bromo-alpha-methylbenzyl alcoh
PubChem CID 2734868
IUPAC-Name (1R)-1-(2-Bromphenyl)ethanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-(2-Bromophenyl)ethanol
Schmelzpunkt 54°C to 56°C
Menge 1 g
Optische Drehung +54° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 201.06
Reinheit (%) 98%