Learn More
(R)-(+)-1-(1-naphthyl)ethylamin, ChiPros 99+ %, ee 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334196
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
11334196 25 g 25 Gramm
11314196 1 g 1 Gramm
11324196 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11334196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19300.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 3886-70-2 | C12H13N | 171.243 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3886-70-2
Summenformel C12H13N
Molekulargewicht (g/mol) 171.243
MDL-Nummer MFCD00064114
InChI-Schlüssel RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
Synonym r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 2724264
IUPAC-Name (1R)-1-Naphthalen-1-ylethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Tekniske data
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Dichte 1.06
Siedepunkt 152°C to 153°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Amine-like
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥98 %
Brechungsindex 1.623
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2208025
Empfindlichkeit Air sensitive
Optische Drehung +55° (c=2 in Ethanol)
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) ≥99%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.