Learn More
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, 99%
Artikelnummer. 11468746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468746 25 g 25 Gramm
11448746 1 g 1 Gramm
11458746 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468746 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16918.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3886-70-2 | C12H13N | 171,243 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3886-70-2
Summenformel C12H13N
Molekulargewicht (g/mol) 171.243
MDL-Nummer MFCD00064114
InChI-Schlüssel RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
Synonym r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 2724264
IUPAC-Name (1R)-1-Naphthalen-1-ylethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Dichte 1.06
Siedepunkt 152°C to 153°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.623
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2208025
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke