Learn More
(R)-(+)-1-(1-naphthyl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15422809 5 g 5 Gramm
15432809 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422809 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66696.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 3886-70-2 | C12H13N | 171.243 g/mol
It is used in chiral synthesis in organic reactions including the synthesis of β-amino acids and the enantioselective of ketones to nitroolefins. Also used as absolute configuration of primary amines determined using chiral (2-nitrophenyl)proline amides and H NMR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der chiralen Synthese in organischen Reaktionen verwendet, einschließlich der Synthese von β-Aminosäuren und der Enantioselektivität von Ketonen zu Nitroolefinen. Wird auch als absolute Konfiguration von primären Aminen verwendet, die mit chiralen (2-Nitrophenyl)prolinamiden und H-NMR bestimmt werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (<10/l).
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3886-70-2
Summenformel C12H13N
Molekulargewicht (g/mol) 171.243
MDL-Nummer MFCD00064114
InChI-Schlüssel RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
Synonym r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 2724264
IUPAC-Name (1R)-1-Naphthalen-1-ylethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.060 g/mL
Siedepunkt 152°C to 153°C (11 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.623
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2208025
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (<10/l).
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit