Learn More
Thermo Scientific™ Quipazin Dimaleat, ≥99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50 mg |
| Beschreibung | Weißgrau |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Selektiver 5-HT-3-Rezeptoragonist |
| Assay | 99+% |
| Summenformel | C13H15N3.2C4H4O4 |
| Formelmasse | 445.43 |
| Synonym | 2-(1-Piperazinyl)quinoline maleate salt; |
| Schmelzpunkt | 151°C to 154°C |
| Produkttyp | Quipazine Dimaleate, ≥99% |
| Mehr anzeigen |