Learn More
Sartorius Quintix™ Semimikrowaagen
Erfüllt dank verschiedener Wägebereiche die Anforderungen der meisten Anwendungen im Bereich der 5-stelligen Wägetechnik
Marke:  Sartorius QUINTIX125D-1S
5555.25 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 35.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15506310
  • 6285.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erfüllt dank verschiedener Wägebereiche die Anforderungen der meisten Anwendungen im Bereich der 5-stelligen Wägetechnik
  • Mit fortschrittlicher mechanischer und elektronischer Wägetechnik
  • isoCAL: Die automatische interne Anpassung kann in definierten Intervallen oder bei Änderungen der Umgebungstemperatur programmiert werden
  • SQmin: Die minimale Probenreferenz kann programmiert und auf der Waage angezeigt werden
  • Überlastschutz
  • Verbinden Sie die Waage über USB mit einem Computer und übertragen Sie die Ergebnisse sofort
  • Wägeergebnisse können innerhalb von Sekunden gemäß GLP/GMP gedruckt werden
  • Kleinere Stellfläche und vorderes Kontrolldisplay mit integriertem Kühlsystem
  • Effizient und einfach für Arbeiten an Abzugshauben und Tischaufbauten
  • Entnehmbare Rührstäbchen aus Edelstahl
  • Monolithische Einzelblock-Wägezelle für optimale Leistung und Wiederholbarkeit
  • Einfacher Touchscreen für einfache Navigation (ohne Handbuch)
  • Abnehmbare, rollende Glastüren und vollständige Zugkammer
  • Die konturierte Grundplatte bietet Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten und kann leicht entfernt und gereinigt werden
  • Hohe Kapazitätsanforderungen für große Becher und Tarabehälter
Technische Daten:
  • Empfindlichkeitsdrift zwischen 10 °C und 30 °C: ±1 ppm/K
  • isoCAL Temperaturänderung: 1.5 k
  • isoCal Zeitintervall: 4 Stunden
  • Display – Aktualisierungsrate: 0.2 mm, 0.4 mm
  • Wägeschalendurchm.: 80 (90 optional)
  • Höhe der Wägekammer: 218 mm
  • Abmessungen (T x B x H): 37.6 x 21.4 x 31.6 cm (14.8 x 8.4 x 12.4 Zoll)
  • Nettogewicht: ca. 7.8 kg
Quintix Semimikrowaage des Modells 125D:
  • Wägekapazität: 40 g, 60 g, 120 g
  • Lesbarkeit: 0.01 mg, 0.01 mg, 0.1 mg
  • Reproduzierbarkeit: 0.02 mg, 0.04 mg, 0.07 mg
  • Linearität: 0.1 mg, 0.1 mg, 0.2 mg
  • Stabilisierungsdauer: 6, 6, 2 s
Quintix Semimikrowaage des Modells 65:
  • Wägekapazität: 40 g, 60 g
  • Lesbarkeit: 0.01 mg, 0.01 mg
  • Reproduzierbarkeit: 0.02 mg, 0.04 mg
  • Linearität: 0.1 mg, 0.1 mg
  • Stabilisierungsdauer: 6, 6 s
Spezifikation
Spezifikation
isoCAL (automatische interne Einstellung)
Touchscreen
Halbmikro
0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg
Semimikrowaage
214 mm
8.5 Zoll
218 mm
376 mm
40 g, 60 g
0,01, 0,01, 0,1 mg
Quintix 125D
6/6/2 s
8.4 Zoll
12.4 Zoll
316 mm
14.8 Zoll