Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Real-time Level Support Laboratory Balance
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10.200 g
12.200 g
3.200 g
6.200 g
8.200 g
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Enhance the user experience with new premium features.
- Offering a wide range of use in different environments and applications.
- Energy efficiency, reduced carbon footprint, and sustainability, minimizing environmental impact from the manufacturing plant to the bench.
- Motorized automatic leveling
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | D-Sub-Anschluss, 9-polig |
| Fassungsvermögen | 6.200 g |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Lesbarkeit | 100 mg |
| Enthält | Standard Balance Without Country-specific Additions |
| Ausgleichen | Real-time Level Support |
| Modell | Quintix Pro Balance |
| Stabilisierungszeit | ≤ 0.9 s |
| Typ | Balance |
| Elektrische Anforderungen | 100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A |
| Mehr anzeigen |