Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Echtzeit-Pegelunterstützung Laborwaage
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18032154 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10.200 g
12.200 g
3.200 g
6.200 g
8.200 g
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
18032154 8.200 g 1 Stück
18012154 12.200 g 1 Stück
18082204 3.200 g 1 Stück
18052224 6.200 g 1 Stück
18032234 10.200 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 18032154 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. QTX8201IRO1S
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Quintix™ Bei professionellen Laborwaagen geht es nicht nur darum, Ihre Erwartungen zu erfüllen, sondern sie zu übertreffen. Sie verfügen über eine Reihe von Premium-Funktionen, die die Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität verbessern und ein umweltfreundliches Design beinhalten.
  • Verbessern Sie das Benutzererlebnis mit neuen Premium-Funktionen.
  • Bietet ein breites Einsatzspektrum in verschiedenen Umgebungen und Anwendungen.
  • Energieeffizienz, reduzierter CO2-Fußabdruck und Nachhaltigkeit – Minimierung der Umweltbelastung vom Produktionswerk bis zum Labortisch.
  • Motorisierte automatische Nivellierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstyp D-Sub-Anschluss, 9-polig
Fassungsvermögen 8.200 g
Displaytyp Touchscreen
Lesbarkeit 100 mg
Enthält Standardbilanz ohne länderspezifische Zuschläge
Ausgleichen Echtzeit-Levelunterstützung
Modell Quintix Pro Balance
Stabilisierungszeit ≤0,9 s
Typ Abwägung zwischen
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 VAC (±10 %) 50 bis 60 Hz 0,2 A
Legal for Trade Nein