Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Motorisierte Nivellier-Laborwaage
Artikelnummer. p-200025565 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
320 g
420 g
620 g
1.200 g
1500 g
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
18082134 320 g 1 Stück
18002244 1.200 g 1 Stück
18012184 420 g 1 Stück
18072174 1500 g 1 Stück
18082224 620 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 18082134 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. QTX323IMU1S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Quintix™ Bei professionellen Laborwaagen geht es nicht nur darum, Ihre Erwartungen zu erfüllen, sondern sie zu übertreffen. Sie verfügen über eine Reihe von Premium-Funktionen, die die Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität verbessern und ein umweltfreundliches Design beinhalten.
  • Verbessern Sie das Benutzererlebnis mit neuen Premium-Funktionen.
  • Bietet ein breites Einsatzspektrum in verschiedenen Umgebungen und Anwendungen.
  • Energieeffizienz, reduzierter CO2-Fußabdruck und Nachhaltigkeit – Minimierung der Umweltbelastung vom Produktionswerk bis zum Labortisch.
  • Echtzeitniveau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstyp D-Sub-Stecker, 9-polig
Fassungsvermögen 320 g
Displaytyp Touchscreen
Lesbarkeit 1 mg
Enthält Standardbilanz ohne länderspezifische Zuschläge
Ausgleichen Motorisiert
Modell Quintix Pro Balance
Stabilisierungszeit ≤1,0 s
Typ Abwägung zwischen
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 VAC (±10 %) 50 bis 60 Hz 0,2 A
Legal for Trade Nein