Learn More
Sartorius Quintix™ Pro Motorized Leveling Laboratory Balance
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 g
220 g
320 g
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Enhance the user experience with new premium features.
- Offering a wide range of use in different environments and applications.
- Energy efficiency, reduced carbon footprint, and sustainability, minimizing environmental impact from the manufacturing plant to the bench.
- Real-time level
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | D-Sub-Stecker, 9-polig |
| Fassungsvermögen | 220 g |
| Displaytyp | Touchscreen |
| Lesbarkeit | 0.1 mg |
| Enthält | Standard Balance Without Country-specific Additions |
| Ausgleichen | Motorized |
| Modell | Quintix Pro Balance |
| Stabilisierungszeit | ≤ 1.5 s |
| Typ | Balance |
| Elektrische Anforderungen | 100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A |
| Mehr anzeigen |