Learn More
Sartorius™ Quintix™ Analysenwaage
Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Modell:
1102-1CEU
124-1CEU
2102-1CEU
213-1CEU
224-1CEU
3102-1CEU
313-1CEU
5100-1CEU
5101-1CEU
5102-1CEU
513-1CEU
612-1CEU
Außendurchmesser (metrisch) Schale:
90 mm
120 mm
180 mm
Lesbarkeit:
Stabilisierungszeit:
1 s
1,5 s
2 s
Unit Size:
1 Stück
Description
Das druckgegossene Grundgehäuse sorgt für eine stabile und reproduzierbare Verwiegung. Das Gehäuse der Waage hat eine chemisch beständige Oberfläche zur besonders einfachen Reinigung.
Bestimmen Sie das spezifische Gewicht mit der eingebauten Dichteapplikation und dem Unterflurwägehaken an der Unterseite der Waage.
Standardmäßig ist eine Vielzahl von Anwendungsprogrammen integriert, um Routineaufgaben zu vereinfachen:
Bestimmen Sie das spezifische Gewicht mit der eingebauten Dichteapplikation und dem Unterflurwägehaken an der Unterseite der Waage.
Standardmäßig ist eine Vielzahl von Anwendungsprogrammen integriert, um Routineaufgaben zu vereinfachen:
- Umschalten zwischen Gewichtseinheiten
- Dichte
- Prozentwägen
- Kontrollwägen
- Peak-Hold
- Teilezählung
- Die Mischfunktion ermöglicht es Ihnen, verschiedene Komponenten einer Rezeptur schnell und mit 100%iger Rückverfolgbarkeit einzuwiegen
- Die Komponentenfunktion erlaubt es Ihnen, Komponenten einer Rezeptur bequem in getrennte Behälter einwiegen und die eingewogene Gesamtmenge jederzeit abrufen
- Die Statistikfunktion erspart Ihnen die Arbeit, wenn Sie die Standardabweichung und andere Statistiken über eine ganze Gruppe von verschiedenen Stichproben wissen wollen, aber nicht die Zeit haben, selbst die Zahlen zu ermitteln
- Die Umrechnungsfunktion kümmert sich um die Berechnung, wenn Sie ein Gewicht mit einem Faktor umrechnen müssen, z.B. um das Flächengewicht zu berechnen
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | Richtlinie 2009/23/EG des Rates, EN 45501:1992, und O |
| Fassungsvermögen | 1100 g |
| Displaytyp | Touchscreen mit grafischer Benutzeroberfläche von Sartorius |
| Lesbarkeit | 10 mg |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 15 bis 80 % bei Temperaturen bis zu 31 °C |
| Ausgleichen | Glas-Füllstandsanzeige mit Luftblase zur Zentrierung |
| Linearität | 30 mg |
| Material | ABS-Kunststoff, Aluminium-Druckguss |
| Modell | 1102-1CEU |
| Wiederholgenauigkeit | 10 mg |
| Show More |