Learn More
Sartorius™ Quintix™ Analysenwaage
Artikelnummer. 15181063 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Modell:
1102-1CEU
124-1CEU
2102-1CEU
213-1CEU
224-1CEU
3102-1CEU
313-1CEU
5100-1CEU
5101-1CEU
5102-1CEU
513-1CEU
612-1CEU
Außendurchmesser (metrisch) Schale:
90 mm
120 mm
180 mm
Lesbarkeit:
0,1 mg
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Stabilisierungszeit:
1 s
1,5 s
2 s
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15181063
Marke: Sartorius™ QUINTIX21021CEU
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Waage lässt sich an eine Vielzahl von Messaufgaben anpassen. Sartorius™ Quintix™ Analysewaage gewährleistet eine Höchstlast von 2100 g mit einer Ablesbarkeit in Schritten zu je 0.01 g.
Das druckgegossene Grundgehäuse sorgt für eine stabile und reproduzierbare Verwiegung. Das Gehäuse der Waage hat eine chemisch beständige Oberfläche zur besonders einfachen Reinigung.
Bestimmen Sie das spezifische Gewicht mit der eingebauten Dichteapplikation und dem Unterflurwägehaken an der Unterseite der Waage.
Standardmäßig ist eine Vielzahl von Anwendungsprogrammen integriert, um Routineaufgaben zu vereinfachen:
  • Umschalten zwischen Gewichtseinheiten
  • Dichte
  • Prozentwägen
  • Kontrollwägen
  • Peak-Hold
  • Teilezählung
  • Die Mischfunktion ermöglicht es Ihnen, verschiedene Komponenten einer Rezeptur schnell und mit 100%iger Rückverfolgbarkeit einzuwiegen
  • Die Komponentenfunktion erlaubt es Ihnen, Komponenten einer Rezeptur bequem in getrennte Behälter einwiegen und die eingewogene Gesamtmenge jederzeit abrufen
  • Die Statistikfunktion erspart Ihnen die Arbeit, wenn Sie die Standardabweichung und andere Statistiken über eine ganze Gruppe von verschiedenen Stichproben wissen wollen, aber nicht die Zeit haben, selbst die Zahlen zu ermitteln
  • Die Umrechnungsfunktion kümmert sich um die Berechnung, wenn Sie ein Gewicht mit einem Faktor umrechnen müssen, z.B. um das Flächengewicht zu berechnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Richtlinie 2009/23/EG des Rates, EN 45501:1992, und O
Fassungsvermögen 2100 g
Displaytyp Touchscreen mit grafischer Benutzeroberfläche von Sartorius
Lesbarkeit 10 mg
Luftfeuchtigkeitsbereich 15 bis 80 % bei Temperaturen bis zu 31 °C
Ausgleichen Glas-Füllstandsanzeige mit Luftblase zur Zentrierung
Linearität 30 mg
Material ABS-Kunststoff, Aluminium-Druckguss
Modell 2102-1CEU
Wiederholgenauigkeit 10 mg
Empfindlichkeitsdrift ±5 ppm/K zwischen 10 und 30°C
Stabilisierungszeit 1,5 s
Temperaturbereich (metrisch) 10 ° bis 30 °C
Typ Analytische Waage
Wägemodi Wägen, Dichte, Prozentsatz, Kontrollwägen, Spitzenwert
Abmessungen (T x B x H) 360 x 216 x 320 mm
Breite (metrisch) 216 mm
Höhe (metrisch) 320 mm
Tiefe (metrisch) 360 mm
Außendurchmesser (metrisch) Schale 180 mm
Gewicht (metrisch) 4,7 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Spannung 12 - 18 VDC Eingangsspannung
Wirkleistung 2 W
Stromstärke 0,2 A
Frequenz 50/60 Hz