Learn More
Chinoxalin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10215330 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10215330 100 g Glasflasche 100 Gramm
10508893 500 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10215330 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 132221000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 91-19-0 | Molecular Formula: C8H6N2 | Molecular Weight: 130.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-19-0
Summenformel C8H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 130.15
MDL-Nummer MFCD00006719
InChI-Schlüssel XSCHRSMBECNVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoparadiazine, 1,4-benzodiazine, phenopiazine, phenpiazine, quinazine, benzopyrazine, 1,4-diazanaphthalene, benzo a pyrazine, 1,4-naphthyridine, chinoxalin
PubChem CID 7045
ChEBI CHEBI:36616
IUPAC-Name Chinoxalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoxaline
Schmelzpunkt 29°C to 34°C
Farbe Gelb bis Braun
Siedepunkt 220°C to 223°C
Flammpunkt 98°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 23, 176
Merck Index 15, 8195
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible in alcohol,ether,benzene,acetone
Formelmasse 130.15
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt