Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chinolingelb, wasserlöslich 95 %
Catalog Number p-4510400
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
8004-92-0
C18H9NNa2O8S2
477.37
MFCD00080727
FZUOVNMHEAPVBW-UHFFFAOYSA-L
129893443
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=C2N=C(C=CC2=C1)C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
8004-92-0
C18H9NNa2O8S2
477.37
MFCD00080727
FZUOVNMHEAPVBW-UHFFFAOYSA-L
129893443
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=C2N=C(C=CC2=C1)C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Quinoline Yellow
Prozentgehaltsbereich 95%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 225g/L (20°C).
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name Dinatrium-2-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)chinolin-6,8-disulfonat
Reinheit (%) 95%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinoline Yellow, water soluble
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.