Learn More
Chinolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424573 500 g 500 Gramm
11414573 100 g 100 Gramm
11434573 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424573 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11545.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.49 CHF
    78.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 17.84 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 91-22-5 | C9H7N | 129.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Chinolin wird als chemisches Zwischenprodukt für die Herstellung von Arzneimitteln und anderen organischen Verbindungen verwendet.  Es wirkt als grundlegende Struktur in einigen antihypertensiven Wirkstoffen wie Prazosin und Doxazosin, die periphere Vasodilatatoren sind. Es wird auch in Alkaloiden, Farbstoffen, Gummichemikalien und Aromastoffen verwendet. Sie werden auch als Katalysator, Korrosionshemmer, Konservierungsmittel und als Lösungsmittel für Harze und Terpene verwendet. Sie werden in der Übergangsmetallkomplex-Katalysatorchemie für eine gleichmäßige Polymerisation und Lumineszenzchemie verwendet. Sie werden als Entschäumungsmittel im Raffineriebereich eingesetzt.
Löslichkeit
Besser löslich in warmem als kaltem Wasser. Mischbar mit Alkohol, Ether
Hinweise
Löst Schwefel, As{2}O{3}, Phosphor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-22-5
Summenformel C9H7N
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
MDL-Nummer MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
InChI-Schlüssel SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
PubChem CID 7047
ChEBI CHEBI:17362
IUPAC-Name Chinolin
SMILES C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline
Schmelzpunkt -15°C
Dichte 1.09
pH 7.3
Siedepunkt 237°C
Flammpunkt 101°C (214°F)
Brechungsindex 1.626
Menge 500 g
UN-Nummer UN2656
Beilstein 107477
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,8068
Löslichkeitsinformationen More soluble in hot than cold water; Miscible with alcohol, ether
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Liquid