Learn More
Chinolin-8-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337545 50 g 50 Gramm
11327545 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337545 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05676.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18704-37-5
Summenformel C9H6ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 227.662
MDL-Nummer MFCD00006808
InChI-Schlüssel JUYUYCIJACTHMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-quinolinesulfonyl chloride, 8-chlorosulfonyl-1-benzazine, 8-quinolylsulfonyl chloride, quinoline-8-sulfonic acid chloride, unii-5zik3tjs9m, 8-quinolinesulfonylchloride, quinoline-8-sulphonyl chloride, 5zik3tjs9m, pubchem5873, acmc-1busp
PubChem CID 29220
IUPAC-Name Chinolin-8-Sulfonylchlorid
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)N=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-8-sulfonyl chloride
Schmelzpunkt 127°C to 130°C
Siedepunkt 306°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 156347
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 227.67
Reinheit (%) 97%