Learn More
Chinolin-8-Sulfonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316936
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11316936 50 g 50 Gramm
11306936 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316936 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06640.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 85-48-3 | C9H7NO3S | 209.219 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-48-3
Summenformel C9H7NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 209.219
MDL-Nummer MFCD00024037
InChI-Schlüssel SXVRECLPTCOMIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-quinolinesulfonic acid, quinoline-8-sulphonic acid, unii-84y9b81o6x, ccris 6936, 8-sulfoquinoline, cambridge id 5135395, quinoline-8-sulfonic??acid, ksc242e8p, 8-quinolinesulfonic acid;quinoline-8-sulfonic acid
PubChem CID 66561
IUPAC-Name Chinolin-8-sulfonsäure
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)O)N=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-8-sulfonic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN2585
Beilstein 9501
Formelmasse 209.23
Reinheit (%) 98%