Learn More
Chinolin-8-Carboxaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345445
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11345445 5 g 5 Gramm
11355445 250 mg 250 Milligramm
11335445 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345445 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19642.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 38707-70-9 | C10H7NO | 157.172 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Chinolin-8-Carboxaldehyd ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, Pharmazeutika Agrochemikalien und in Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38707-70-9
Summenformel C10H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 157.172
MDL-Nummer MFCD00805837
InChI-Schlüssel OVZQVGZERAFSPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-quinolinecarboxaldehyde, 8-quinolinecarbaldehyde, quinoline-8-carboxaldehyde, 8-quinoline carbaldehyde, 8-formylquinoline, ccris 6968, timtec-bb sbb010129, 8-quinolinecarboaldehyde, acmc-209j1k, ksc224g8j
PubChem CID 170103
IUPAC-Name Chinolin-8-Carbaldehyd
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C=O)N=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-8-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
Menge 5 g
Beilstein 113039
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 157.17
Reinheit (%) ≥98%