Learn More
Chinolin-6-Boronsäurehydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493907
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15493907 1 g 1 Gramm
15403917 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30380.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310403-86-1
Summenformel C9H9BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 209.436
MDL-Nummer MFCD11101398
InChI-Schlüssel XEUWKJJLVYUQIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinolin-6-ylboronic acid hydrochloride, quinoline-6-boronic acid hydrochloride, 6-quinolineboronic acid hydrochloride
PubChem CID 44119111
IUPAC-Name Chinolin-6-ylboronsäure;hydrochlorid
SMILES B(C1=CC2=C(C=C1)N=CC=C2)(O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-6-boronic acid hydrochloride
Schmelzpunkt ∽220°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 209.44
Reinheit (%) 95%