Learn More
Chinolin-5-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385445
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11385445 250 mg 250 Milligramm
11365445 1 g 1 Gramm
11375445 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11385445 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19643.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7250-53-5 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Quinoline-5-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chinolin-5-Carbonsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und für Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7250-53-5
Summenformel C10H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.17
MDL-Nummer MFCD00047608
InChI-Schlüssel RAYMXZBXQCGRGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-quinolinecarboxylic acid, quinoline-5-carboxylicacid, quinoline-5-carboxylicacid,98+%, zlchem 983, pubchem19952, 5-quinolinecarboxylicacid, acmc-209on5, ksc173e0j, 5-quinolinecarboxylic acid 6ci,7ci,8ci,9ci, quinoline-5-carboxylicacidethylester;5-quinoline-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 232489
IUPAC-Name Chinolin-5-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 mg
Beilstein 129178
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) ≥97%