Learn More
Chinolin-4-Carboxaldehyd, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Quinolinecarboxaldehyde(cinchoninaldehyde) was used in the synthesis of lepidylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Quinolinecarboxaldehyd(Cinchoninaldehyd) wurde bei der Synthese von Lepidylaminen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Luft.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Quinoline-4-carboxaldehyde |
| Schmelzpunkt | 48°C to 52°C |
| Siedepunkt | 131°C to 133°C (5 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 113072 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 157.17 |
| Reinheit (%) | ≥97% |