Learn More
Alfa Aesar™ Chinolin-3-carbonsäure, 98 %
Artikelnummer. 11318166
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318166 5 g 5 Gramm
11308166 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318166 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. L15133.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 6480-68-8
Summenformel C10H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.171
MDL-Nummer MFCD00006770
InChI-Schlüssel DJXNJVFEFSWHLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-quinolinecarboxylic acid, 3-quinoline carboxylic acid, 3-quinolinecarboxylicacid, pubchem7517, 3-quinolylcarboxylic acid, acmc-1bfc6, 3-quinolinecarboxylic acid 1g, 3-quinolinecarboxylic acid, purum hplc, q3c
PubChem CID 80971
IUPAC-Name Chinolin-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽283°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 126542
Formelmasse 173.17
Reinheit (%) 98%