Learn More
Chinolin-3-Carboxaldehyd, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11363267 250 mg 250 Milligramm
11343267 1 g 1 Gramm
11353267 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11363267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13815.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13669-42-6 | C10H7NO | 157.172 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13669-42-6
Summenformel C10H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 157.172
MDL-Nummer MFCD00006768
InChI-Schlüssel RYGIHSLRMNXWCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-quinolinecarboxaldehyde, quinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarbaldehyde, 3-formylquinoline, quinoline-3-aldehyde, quinoline-3 carbaldehyde, rarechem ak ml 0129, 3-quinoline carboxaldehyde, quinoline 3-carboxaldehyde, 3-quinoline-carboxaldehyde
PubChem CID 83641
IUPAC-Name Chinolin-3-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 68°C to 71°C
Menge 250 mg
Beilstein 113269
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 157.17
Reinheit (%) ≥98%