Learn More
Chinolin-3-Boronsäure, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11344526 1 g 1 Gramm
11364526 250 mg 250 Milligramm
11354526 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344526 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20088.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 191162-39-7 | C9H8BNO2 | 172.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 191162-39-7
Summenformel C9H8BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 172.98
MDL-Nummer MFCD02183527
InChI-Schlüssel YGDICLRMNDWZAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-quinolineboronic acid, quinoline-3-boronic acid, 3-quinolinylboronic acid, 3-quinolylboronic acid, quinolin-3-yl-3-boronic acid, 3-quinoline boronic acid, 3-quinolineboronic aid, quinolin-3-yl-boranediol, quinolin-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-quinolinyl
PubChem CID 2734663
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-3-boronic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Beilstein 8764547
IUPAC-Name (Quinolin-3-yl)Boronsäure
Formelmasse 172.98
Reinheit (%) 95%