Learn More
Chinolin-2-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398726
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398726 5 g 5 Gramm
11388726 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398726 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19427.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1436-43-7 | C10H6N2 | 154.17 g/mol
Quinoline-2-carbonitrile is used to produce quinoline-2-carboxylic acid amide. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chinolin-2-Carbonitril wird zur Herstellung von Chinolin-2-Carbonsäureamid verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1436-43-7
Summenformel C10H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 154.17
MDL-Nummer MFCD00134341
InChI-Schlüssel WDXARTMCIRVMAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-quinolinecarbonitrile, quinaldonitrile, 2-cyanoquinoline, quinolinecarbonitrile, cyanoquinoline, 2-cyano-quinoline, quinoline-2-carbinitrile, acmc-1bzd0
PubChem CID 74031
IUPAC-Name Chinolin-2-Carbonitril
SMILES N#CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinoline-2-carbonitrile
Schmelzpunkt 93°C to 96°C
Siedepunkt 160°C (23 mmHg)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 115213
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 97%