Learn More
Chinin-Monohydrochlorid-Dihydrat, 99 % (Gesamtbasis), kann bis zu 10 % Dihydrochinin enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415165
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15415165 10 g 10 Gramm
15425165 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415165 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33474.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6119-47-7 | C20H29ClN2O4 | 396.91 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6119-47-7
Summenformel C20H29ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 396.91
MDL-Nummer MFCD00151248
InChI-Schlüssel MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
Synonym quinine hcl dihydrate
PubChem CID 124080947
IUPAC-Name (R)-[(2S,4S,5S)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxychinolin-4-yl)methanol;dihydrat;hydrochlorid
SMILES O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinine monohydrochloride dihydrate
Hinweise zum Prozentgehalt (Gesamtbase), kann bis zu 10 % Dihydrochinin enthalten
Menge 10 g
Beilstein 6112655
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,8061
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Optische Drehung −246° (c=2 in 0.1M HCl)
Formelmasse 396.91 (360.88 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%