Learn More
Chininhydrochlorid MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11460841 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11460841 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11460841 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215648680
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chininhydrochlorid ist ein Alkaloid, das ursprünglich aus der Chinarindenbaumfamilie (Cinchona) in Südamerika isoliert wurde. Es handelt sich um ein Antimalariamittel, ein Anticholinergikum, ein Antihypertensivum und ein blutzuckersenkendes Mittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinine hydrochloride
CAS 6119-47-7
Farbe Weiß
Summenformel C20H29ClN2O4
MDL-Nummer MFCD00151248
Menge 100 g
Synonym quinine hcl dihydrate
InChI-Schlüssel MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
SMILES O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
IUPAC-Name (R)-[(2S,5R)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl](6-methoxychinolin-4-yl)methanol-Dihydrat-Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 396.91
PubChem CID 124080947
Formelmasse 360.9
Physikalische Form Pulver