Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Quinine hydrochloride |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | 1.008 |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 360.9 |
| Reinheit (%) | >99% |
| Physikalische Form | Pulver |