Learn More
Chininhydrochlorid-Dihydrat Lipomed
Beschreibung
Chininhydrochlorid-Dihydrat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Quinine monohydrochloride dihydrate |
| CAS | 6119-47-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Quinine monohydrochloride dihydrate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C20 H24 N2 O2 . Cl H . 2 H2 O |
| Synonym | Quinine hydrochloride, (R)-[(2 S,4 S,5 R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2 ]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol hydrochloride, Quinidine Sulfate Impurity A as Hydrochloride Dihydrate, Quinidine Impurity A as Hydrochloride Dihydrate |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | O.O.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3 C[C@@H]4 CCN3C[C@@H]4 C=C)c2c1 |
| IUPAC-Name | (R)-[(2S,4S,5R)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxychinolin-4-yl)methanol;Dihydrat;Hydrochlorid |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mehr anzeigen |