Learn More
Chininhydrochlorid-Dihydrat Lipomed
Artikelnummer. 30460079
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30460079 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460079 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMQUN1135HC100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Chininhydrochlorid-Dihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinine monohydrochloride dihydrate
CAS 6119-47-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Quinine monohydrochloride dihydrate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C20 H24 N2 O2 . Cl H . 2 H2 O
Synonym Quinine hydrochloride, (R)-[(2 S,4 S,5 R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2 ]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol hydrochloride, Quinidine Sulfate Impurity A as Hydrochloride Dihydrate, Quinidine Impurity A as Hydrochloride Dihydrate
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES O.O.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3 C[C@@H]4 CCN3C[C@@H]4 C=C)c2c1
IUPAC-Name (R)-[(2S,4S,5R)-5-Ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxychinolin-4-yl)methanol;Dihydrat;Hydrochlorid
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 396.91
Menge 100 mg
Formelmasse 396.1816 g/mol