Learn More
Chinin, 99 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10686942 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10686942 50 g Glasflasche 50 Gramm
10367960 10 g Glasflasche 10 Gramm
10464795 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10686942 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 163700500
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 130-95-0 | C20H24N2O2 | 324.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130-95-0
Summenformel C20H24N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 324.42
MDL-Nummer MFCD00198096
InChI-Schlüssel LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
Synonym 1r-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, quinine anhydrous, +-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
PubChem CID 129316724
IUPAC-Name (5-Ethenyl-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-2-yl)-[6-(Trideuteriomethoxy)Chinolin-4-yl]Methanol
SMILES [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinine
Schmelzpunkt 176.0°C to 177.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (105°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Fieser 06,501; 07,311; 08,340; 09,403; 10,338; 11,456
Merck Index 15, 8177
Spezifischer Drehzustand − 172.00 (20.00°C c=1,C2H5OH)
Spezifische Drehung − 172.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alkalies and acids (formation of salts),soluble in alcohol,ether,chloroform,glycerol,and carbon disulfide
Formelmasse 324.42
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinine, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.