Learn More
Quinidine Hydrochloride Dihydrate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Quinine monohydrochloride dihydrate |
| Menge | 50 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1 |
| Formelmasse | 396.1816 |