Learn More
Chinhydron, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11480831 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11480831 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11480831 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215648280
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kann zur Messung der Wasserstoffionenkonzentration (pH-Wert) einer Lösung in einem chemischen Experiment verwendet werden. Chinhydron, MP Biomedicals ist eine Art Redoxelektrode, die eine Additionsverbindung aus 1M Hydrochinon und 1M Benzochinon ist.
Es wurde über eine Behandlung mit Chinhydron/Methanol zur Messung der Trägerlebensdauer in kristallinen Siliziumsubstraten berichtet. Die Oberflächenpassivierung von Siliziumsubstraten durch Chinhydron/Ethanol-Behandlung wurde untersucht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 106-34-3
Schmelzpunkt 167°C to 172°C (literature)
Summenformel C12H10O4
MDL-Nummer MFCD00010310
Menge 100 g
Synonym quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
Löslichkeitsinformationen Soluble in 90% methanol (2% v/v, clear, orange-brown solution); slightly soluble in cold water, hot water, ammonia, alcohol, ether; insoluble in petroleum ether.
InChI-Schlüssel BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
IUPAC-Name Benzol-1,4-diol; Cyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 218.21
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
Formelmasse 218.20
Physikalische Form Pulver