Learn More
Chinhydron, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10511514 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10511514 25 g Glasflasche 25 Gramm
10598902 100 g Glasflasche 100 Gramm
10405861 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10511514 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 418770250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chinhydron, 98 %, ACROS Organics, Menge:100g, Verpackung:Glasflasche, grün, Schmelzpunkt:168 bis 172 °C, Molekulargewicht:218,21, Prozent Reinheit:98%, Assay-Prozentbereich:48,0 bis 52 % Hydrochinon (HPLC), CAS:106-34-3, ChEBI:CHEBI:26491, Dichte:1,4000 g/ml
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-34-3
Summenformel C12H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 218.21
MDL-Nummer MFCD00010310
InChI-Schlüssel BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
IUPAC-Name benzol-1,4-diol;cyclohexa-2,5-diene-1,4-dion
SMILES OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinhydrone
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Farbe Grün
Dichte 1.4000g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 48.0 to 52% Hydroquinone (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 8174
Relative Dichte 1.4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,ammonia,alcohol,ether,insoluble in petroleum ether
Formelmasse 218.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinhydrone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.