Learn More
Chinhydron, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482668
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11482668 100 g 100 Gramm
11472668 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482668 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16681.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 106-34-3 | C12H10O4 | 218.21 g/mol
Used to measure the hydrogen ion concentration (pH) of a solution in a chemical experiment. It provides an alternative to the commonly used glass electrode in a pH meter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dient zur Messung der Wasserstoffionenkonzentration (pH) einer Lösung in einem chemischen Experiment. Es bietet eine Alternative zu der häufig verwendeten Glaselektrode in einem pH-Messgerät.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser 4 g/l (20 °C).
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-34-3
Summenformel C12H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 218.21
MDL-Nummer MFCD00010310
InChI-Schlüssel BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
IUPAC-Name benzol-1,4-diol;cyclohexa-2,5-diene-1,4-dion
SMILES OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinhydrone
Schmelzpunkt 168°C to 171°C
Dichte 1.4
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3919222
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,8058
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water 4g/L (20°C).
Formelmasse 218.21
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Quinhydrone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Quinhydrone