Learn More
Quinapril-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Quinapril hydrochloride |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H30N2O5.ClH/c1-3-32-25(31)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)26-17(2)23(28)27-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(27)24(29)30;/h4-12,17,21-22,26H,3,13-16H2,1-2H3,(H,29,30);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1 |
| Formelmasse | 474.1921 |