Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chinaldinrot, rein
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Quinaldine red |
| Namenshinweis | Pure |
| Infrarotspektrum | Echt |
| IUPAC-Name | 4-[(E)-2-(1-ethylchinolin-1-ium-2-yl)ethenyl]-N,N-dimethylanilin;Iodid |
| Formelmasse | 430.32 |
| Güte | Rein |
| Verpackung | Glasflasche |
| UV-Spektrometrie | Complies |
| Farbe | Schwarz-grün oder Blau bis Grau |
| Menge | 100 g |
| Mehr anzeigen |