Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chinaldinrot, rein
Artikelnummer. 10200023 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10200023 5 g Glasflasche 5 Gramm
10620545 25 g Glasflasche 25 Gramm
10638994 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10200023 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 377510050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 117-92-0 | C21H23IN2 | 430.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117-92-0
Summenformel C21H23IN2
Molekulargewicht (g/mol) 430.33
MDL-Nummer MFCD00011968
InChI-Schlüssel JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium iodide
PubChem CID 5702759
SMILES [I-].CC[N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1C=CC1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinaldine red
Namenshinweis Pure
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name 2-{2-[4-(Dimethylamino)phenyl]ethenyl}-1-ethylchinolin-1-iumiodid
Formelmasse 430.32
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Schwarz-grün oder Blau bis Grau
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver