Learn More
Chinaldin, ≥ 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10582911 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10582911 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10085683 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10582911 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 132172500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.60 CHF
    79.65 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 8.95 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 91-63-4 | C10H9N | 143.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-63-4
Summenformel C10H9N
Molekulargewicht (g/mol) 143.19
MDL-Nummer MFCD00006756
InChI-Schlüssel SMUQFGGVLNAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinaldine, chinaldine, khinaldin, quinoline, 2-methyl, 2-methyl-quinoline, methylquinoline, 2-methylchinolin, ccris 1155, 2-methylchinoline, 2-methylchinolin czech
PubChem CID 7060
IUPAC-Name 2-Methylchinolin
SMILES CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Quinaldine
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -2.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.0580g/mL
Siedepunkt 248.0°C
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.6070 to 1.6120
Menge 250 mL
Beilstein 20, 387
Merck Index 15, 8163
Relative Dichte 1.058
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,ether and alcohol
Formelmasse 143.19
Reinheit (%) 95+%
Physikalische Form Kristallpulver