Learn More
QuickFit™ Wasser, still, einfache Destillation
Die QuickFit™ Wasserdestillieranlage für Einzeldestillation umfasst eine Reihe von Betriebs- und Sicherheitsfunktionen, die es zur idealen Wahl für Ihr Labor machen.
Marke: Scilabware QWS4
1192.69 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 5.20000kg
Beschreibung
Die QuickFit™ Wasserdestillieranlage für Einzeldestillation umfasst eine Reihe von Betriebs- und Sicherheitsfunktionen, die es zur idealen Wahl für Ihr Labor machen.
- Ausgabekapazität von 4 l/h pyrogenfreiem, einfach destilliertem Wasser
- Die Destillatqualität ist konform mit den Vorgaben des Europäischen Arzneibuchs für gereinigtes Wasser & der ASTM Typ 4.
- Pyrex™ Glasheizkessel und Kondensator minimieren die Kontaminationsrisiko des Destillats durch die auslaugende Wirkung von destilliertem Wasser auf Metallkomponenten
- Destillat pH 5.0 – 6.5
- Leitfähigkeit des Destillats von 3.0 bis 5.0 µs/cm
- Verchromtes 3 kW-Heizelement mit 2 unabhängigen, verstellbaren Thermostaten schützen die Destillieranlage bei einem Ausfall der Wasserversorgung
- Einfach zu reinigen. Kein Zerlegen von Glasgefäßen erforderlich
- Kann an der Wand oder auf dem Tisch montiert werden
- CE-Kennzeichnung durch unabhängige Prüfstelle
- Lieferung mit Bedienungsanleitung
Spezifikation
Wasserdestillieranlage für Einfachdestillation | |
3 kW | |
4 l/h |
230 V | |
50/60 Hz |