missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
QuickFit™ Wasserschätzer
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7.5 ml
10 ml
Verbindungstyp:
19/26-Buchse
24/29-Buchse
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entspricht BS 756
- Nach Dean und Stark geformte Auffänge zur Bestimmung des Wassergehalts in Erdölprodukten
- Zur Verwendung mit Schleppmitteln, die leichter sind als Wasser
- Borosilikatglas mit graduiertem Rohr
- Empfänger WE6/22/10T und WE6/33/10T sind alle mit PTFE GP Rotaflo™ Absperrhahn für einfache Entwässerung ausgestattet
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Wasserschätzer |
| Material | Borosilikatglas |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Verbindungstyp | 24/29-Buchse |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur