Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Vakuumvorstoß
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Konusgröße:
24/29
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Für den Betrieb ist ein Schraubgewindeanschluss erforderlich. Der Pyrex™ Quickfit™ Vakuumempfänger-Adapter kann mit Liebig Kondensatoren und anderen Geräten mit 24/29-Konusgröße verwendet werden.
- Förderschaft im Konus
- Mit Seitenarm zum Anschluss an eine Vakuumpumpe
- Einfacher Anschluss an flexible Schläuche über abnehmbaren Schraubgewindeanschluss aus Kunststoff
Specifications
Specifications
| Konusgröße | 24/29 |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Produkttyp | Gerader Vakuumempfängeradapter |
| Menge | 1Each. |