Learn More
Quickfit™ Vakuumvorstoß
Artikelnummer. 11392095
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
110mm
140mm
140 mm
150 mm
165mm
Konusgröße:
14/23
19/26
24/29
29/32
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
19/26
24/29
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Konusgröße Anzahl Standard-Konusverbindungen Packungsgröße
11392095 140mm 24/29 19/26 1 Stück
11382095 140 mm 19/26 19/26 1 Stück
11302105 150 mm 24/29 24/29 1 Stück
11372095 110mm 14/23 19/26 1 Stück
11312105 165mm 29/32 24/29 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11392095 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. RA3/23/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.49 CHF
    48.79 CHF / 1 Stück
    Sparen 9.70 CHF
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Liefern Sie Flüssigkeiten zwischen Glasbehältern unter Vakuum. QuickFit™ Der Vakuumempfängeradapter verfügt über einen Seitenarm zur einfachen Befestigung an der Vakuumversorgung.
Liefern Sie Flüssigkeiten zwischen Glasbehältern unter Vakuum. QuickFit™ Der Vakuumempfängeradapter verfügt über einen Seitenarm zur einfachen Befestigung an der Vakuumversorgung.
  • Förderschaft im Konus
  • Mit Seitenarm zum Anschluss an eine Vakuumpumpe
  • Einfacher Anschluss an flexible Schläuche über abnehmbaren Schraubgewindeanschluss aus Kunststoff
Spezifikation
Konusgröße 24/29
Zur Verwendung mit (Geräte) Flexible Schläuche
Höhe (angloamerikanisch) 5,51in.
Höhe (metrisch) 140mm
Enthält Abnehmbarer Schraubengewinde-Anschluss aus Kunststoff, Zuführsystem, seitlich
Material Borosilikatglas
Produkttyp Winkliger Vakuum-Empfängeradapter
Anzahl Standard-Konusverbindungen 19/26